Przejdź do
G4505
Guanidine hydrochloride
≥99% (titration), organic base and chaeotropic agent
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonim(y):
Guanidium Chloride, Aminoformamidine hydrochloride, Aminomethanamidine hydrochloride, Guanidinium chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
192,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
475,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1310,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2460,00 zł
2 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4500,00 zł
10 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
20 470,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
45 080,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2C(=NH)NH2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
95.53
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.28
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-002-3
Beilstein/REAXYS Number:
3591990
MDL number:
192,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99% (titration)
form
crystalline powder
technique(s)
RNA extraction: suitable
impurities
≤0.3% water (Karl Fischer)
color
white
pH
(25 °C, 4.6 - 6 at 573 g/L)
mp
180-185 °C (lit.)
solubility
H2O: 6 M
density
1.3 g/cm3 (lit.)
absorption
≤0.10 at 260 nm in H2O at 6 M
SMILES string
Cl[H].NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
InChI key
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
General description
Guanidine Hydrochloride is a potent protein denaturant extensively utilized in the purification of proteins and nucleic acids. Widely recognized for its versatility, it plays a pivotal role in total RNA extraction experiments, dissolving proteins and disrupting cell structures while inactivating RNA enzymes. Beyond denaturation, Guanidine Hydrochloride is instrumental in renaturing proteins, effectively restoring their active states. It also finds widespread applications in sequencing, molecular weight determinations, and acts as a solubilizing agent for electrophoresis. In summary, Guanidine Hydrochloride stands as a crucial tool in biochemical research, offering indispensable capabilities in the purification, denaturation, and renaturation of proteins and nucleic acids across diverse laboratory applications.
Application
Guanidine hydrochloride (GdnHCl) has been used:
  • to perform absolute quantitation of amyloid-beta (Aβ) isoforms in plasma
  • in protein carbonylation assay
  • for the quantification of glycosaminoglycans (GAG)
  • for denaturation of cow′s milk allergens
  • as a control in antiviral screening tests with coxsackievirus B3 (CVB3)
  • in RNA isolation to dissociate nucleoproteins and inhibit RNase
Strong chaotropic agent useful for the denaturation and subsequent refolding of proteins. This strong denaturant can solubilize insoluble or denatured proteins such as inclusion bodies. This can be used as the first step in refolding proteins or enzymes into their active form. Urea and dithiothreitol (DTT) may also be necessary.
Biochem/physiol Actions
Guanidine hydrochloride (GdnHCl) is hydroscopic and a small molecule. It is a potent denaturant of enzymes, which results in conformational changes in the enzyme, leading to complete loss of enzyme activity. GdnHCl is involved in blocking the activity of heat shock protein 104 (Hsp104) adenosine triphosphatase (ATPase) in vivo. It is involved in denaturing alkaline phosphatase (ALPase) in Haliotis diversicolor. GdnHCl leads to the deactivation of enzymes like papain and aminoacylase. GdnHCl, at higher concentrations, is effective in virus inactivation, such as herpes simplex virus 1 (HSV-1).
Features and Benefits
  • Suitable for Biochemical and Cell Biology research
  • Ideal for RNA extraction
  • High purity product for research applications
Packaging
G4505-1KT:
Each kit contains 3 x 100G samples, each sample from a uniquely manufactured lot.
Preparation Note
In order to make an 8M solution in water, one must heat the solution to 35 °C for approximately 30 minutes.
The maximum solubility of guanidine hydrochloride in water at room temperature is approximately 6M.
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Legal Information
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Disclaimer
May agglomerate upon storage. The quality of the product does not appear to be affected and solutions prepared from the free-flowing and lumpy guanidine hydrochloride appear identical. For free-flowing material, please see our Redi-Dri free-flowing product number RDD001.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G32725095050933
description
≥99% (titration), organic base and chaeotropic agent
description
Molecular Biology, ≥99%
description
≥98%
description
BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (AT)
technique(s)
RNA extraction: suitable
technique(s)
RNA extraction: suitable
technique(s)
-
technique(s)
RNA extraction: suitable
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
synthetic
assay
≥99% (titration)
assay
≥99%
assay
≥98%
assay
≥99.5% (AT)
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
H2O: 6 M
solubility
H2O: 6 M, clear, colorless
solubility
H2O: 6 M, clear (100 Hazen)
solubility
H2O: 6 M at 20 °C, clear, colorless
form
crystalline powder
form
crystalline powder
form
powder or crystals
form
powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Guanidine hydrochloride
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
50-01-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review