Przejdź do
G3272
Guanidine hydrochloride
Molecular Biology, ≥99%
1 of 2 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonim(y):
Aminoformamidine hydrochloride, Aminomethanamidine hydrochloride, Guanidinium chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
320,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
600,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2710,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4000,00 zł
2 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6930,00 zł
10 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
17 190,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2C(=NH)NH2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
95.53
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.31
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-002-3
Beilstein/REAXYS Number:
3591990
MDL number:
320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
grade
Molecular Biology
assay
≥99%
form
crystalline powder
storage condition
(Tightly closed. Dry. )
technique(s)
RNA extraction: suitable
impurities
≤0.3% water (Karl Fischer)
color
white
pH
(25 °C, 4.6 - 6/573 g/L)
mp
180-185 °C (lit.)
solubility
H2O: 6 M, clear, colorless
density
1.3 g/cm3 (lit.)
cation traces
Pb: ≤5 ppm
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.10, λ: 290 nm Amax: ≤0.05
application(s)
advanced drug delivery
foreign activity
DNase, RNase, none detected
SMILES string
Cl[H].NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
InChI key
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
General description
Guanidine hydrochloride, also known as aminoformamidine hydrochloride, is a versatile compound widely used in molecular biology and biochemical research. Functioning as a potent chaotropic agent, it disrupts protein and nucleic acid structures, making it invaluable for purifying proteins, particularly mRNA. Its denaturing capabilities extend to unfolding proteins, aiding their purification and subsequent refolding, and it can even solubilize denatured insoluble proteins at higher concentrations.
At lower concentrations, guanidine hydrochloride exhibits a unique effect, promoting the refolding of denatured proteins and restoring enzymatic activity. This property is advantageous for protein renaturation studies. In RNA extraction, guanidine hydrochloride acts as a robust denaturant, disrupting cell structures and inactivating RNA enzymes, ensuring the integrity of extracted RNA. In summary, guanidine hydrochloride is a versatile compound with applications in protein purification, nucleic acid isolation, and protein refolding studies, showcasing its multifaceted utility in molecular biology and biochemical research.
Application
Guanidine hydrochloride has been used:
  • as a component of the extraction buffer for the extraction of proteoglycans
  • in extraction during protein fractionation of ATDC5 cell lines
  • as a chemical additive to study its effective absorbance spectra in structural analysis
  • to incubate the device chip to release prostate-specific antigen and for regeneration of aptamer
  • as a component of the 2,4-dinitrophenylhydrazine (DNPH) solution for detecting protein carbonyls by protein carbonylation study
  • in RNA isolation to dissociate nucleoproteins and inhibit RNase
Strong chaotropic agent useful for the denaturation and subsequent refolding of proteins. This strong denaturant can solubilize insoluble or denatured proteins such as inclusion bodies. This can be used as the first step in refolding proteins or enzymes into their active form. Urea and dithiothreitol (DTT) may also be necessary.
Biochem/physiol Actions
Guanidine hydrochloride (GuHCl) is a small hydroscopic molecule. It plays a role in inhibiting heat shock protein 104 (Hsp104) adenosine triphosphatase (ATPase) activity in vivo. It is a potent denaturant and inactivator of several enzymes and proteins. GuHCl can inactivate aminoacylase and papain. It is involved in unfolding and inactivation of alkaline phosphatase in Haliotis diversicolor. At higher concentrations, GuHCl is involved in virus inactivation such as Herpes simplex virus 1 (HSV-1).
Features and Benefits
  • Highly versatile surfactant for your cell biology and biochemical research
  • Suitable for sensitive molecular biology applications
  • Free from Exonuclease, Dnase and Rnase
  • Tested to confirm low levels of heavy metal contamination, ensuring suitability for various applications
Preparation Note
In order to make an 8M solution in water, one must heat the solution to 35 °C for approximately 30 minutes.
The maximum solubility of guanidine hydrochloride in water at room temperature is approximately 6M.
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Disclaimer
May agglomerate upon storage. The quality of the product does not appear to be affected and solutions prepared from the free-flowing and lumpy guanidine hydrochloride appear identical.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
5095050940369075
description
Molecular Biology, ≥99%
description
≥98%
description
≥99.0% (AT)
description
ULTROL® Grade, ≥99% (titration), protein denaturant for purification of proteins, nucleic acids, and mRNA
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
-
assay
≥99%
assay
≥98%
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥99% (titration)
technique(s)
RNA extraction: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
400
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
crystalline powder
form
powder or crystals
form
solid
form
solid
application(s)
advanced drug delivery
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Guanidine hydrochloride
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
50-01-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Can i get the pH result of this product by using the latest Lot?
    1 answer
    1. This product is a crystalline powder, the pH is not determined on a lot-to-lot basis. The solubility of this material is tested at 573 g/L (6 M). Historically, the pH of the 6 Molar solution has ranged from 4.6 - 6.0 at 25 °C.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Bedford, MA
    • Reviews 2
    • Vote 1
    5 out of 5 stars.
    Amazing delivery!
    I'm shocked when I saw the guanidine bottle on my bench the very next day after I placed the order - impressive that they could deliver the reagent so quickly!
    Helpful?
  2. 1 Ratings-only review