Przejdź do
361566
GSK-3 Inhibitor IV, SB-216763
Synonim(y):
GSK-3 Inhibitor IV, SB-216763, SB-216763
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
845,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H12Cl2N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
371.22
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
845,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
orange
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1c(ccc(c1)Cl)C2=C(C(=O)NC2=O)c3c4c([n](c3)C)cccc4
InChI
1S/C19H12Cl2N2O2/c1-23-9-13(11-4-2-3-5-15(11)23)17-16(18(24)22-19(17)25)12-7-6-10(20)8-14(12)21/h2-9H,1H3,(H,22,24,25)
InChI key
JCSGFHVFHSKIJH-UHFFFAOYSA-N
General description
A cell-permeable (aryl,indole) maleimide compound that acts as a potent, selective, ATP-competitive inhibitor of GSK-3 activity (Ki = 9.1 nM for GSK-3α). At 10 µM concentration, does not significantly inhibit a panel of 24 other protein kinases tested. Reported to stimulate glycogen synthesis in Chang human liver cells (EC50 = 3.6 µM) and induce transcription of β-catenin-LEF/TCF (lymphoid enhancer factor/T cell factor) regulated reporter gene in HEK293 human embryonic kidney cell lines. Offers protection against polyglutamine-induced death in SK-N-SH and COS-7 cells and attenuates hypoxia-induced apoptosis in VSMC and COS-7 cells. Shown to reduce phosphoenolpyruvate carboxykinase (PEPCK) and glucose-6-phosphatase (G6Pase) expression in hepatoma cells. Promotes the survival of CLL lymphocytes via Wnt/β-catenin-mediated transcription activation. Exhibits delayed cardioprotection in vivo in a rat model via a KATP (ATP-sensitive potassium channels) and MPTP (mitochondrial permeability transition pore)-dependent mechanism at reperfusion.
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Other Notes
Gross, E., et al. 2008. Am. J. Phy. Heart Circ Physiol.294, H1497.
Bain, J., et al. 2007. Biochem. J.408, 297.
Lu, D., et al. 2004. PNAS.101, 3118.
Carmichael, J., et al. 2002. J. Biol. Chem.277, 33791.
Culbert, A.A., et al. 2001. FEBS Lett.507, 288.
Lochhead, P.A., et al. 2001. Diabetes50, 937.
Cross, D.A., et al. 2001. J. Neurochem.77, 94.
Coghlan, M.P., et al. 2000. Chem. Biol.7, 793.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Irritant (B)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
361553361555361549
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 50 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
361566-10MG04055977214246