Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 569,00 zł | |
| 5 mg | Przewidywany termin wysyłki29 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2020,00 zł |
Informacje o tej pozycji
569,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 25 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1c(cc(c(c1)Cl)C(=O)NC(=O)Nc2c(ccc(c2)NC(=O)NC)OC)F
InChI
1S/C17H15ClF2N4O4/c1-21-16(26)22-8-3-4-14(28-2)13(5-8)23-17(27)24-15(25)9-6-11(19)12(20)7-10(9)18/h3-7H,1-2H3,(H2,21,22,26)(H2,23,24,25,27)
InChI key
ROJNYKZWTOHRNU-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Glycogen phosphorylase
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 361515-5MG | 04055977192919 |
| 361515-1MG | 04055977192902 |