Przejdź do
345868
6-Gingerol
≥95% (HPLC), AP-1 activator, oil
Synonim(y):
1-(4ʹ-hydroksy-3ʹ-metoksyfenylo)-5-hydroksy-3-dekanon
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
976,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H26O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
294.39
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
oil
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
976,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
[6]-Gingerol, Zingiber officinale, An antitumor, apoptosis-inducing compound of the ginger family that blocks EGF-induced cell transformation by inhibiting the activation of Activator Protein-1 (AP-1).
Quality Level
description
RTECS - HE0757000
assay
≥95% (HPLC)
form
oil
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
pale yellow
solubility
DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
O(C)c1c(cc(cc1)CCC(=O)CC(O)CCCCC)O
InChI
1S/C17H26O4/c1-3-4-5-6-14(18)12-15(19)9-7-13-8-10-17(21-2)16(20)11-13/h8,10-11,14,18,20H,3-7,9,12H2,1-2H3
InChI key
LPRPIMHDDACJHT-UHFFFAOYSA-N
General description
Przeciwnowotworowy, indukujący apoptozę związek z rodziny imbirów, który blokuje transformację komórek indukowaną przez EGF poprzez hamowanie aktywacji białka aktywatora-1 (AP-1). Zwiększa również aktywność Ca2+-ATPazy w retikulum sarkoplazmatycznym serca (EC50 = 4 µM) i zwiększa wychwyt Ca2+.
Związek fitochemiczny wyizolowany z ekstraktu z kłącza imbiru. Wraz z innymi pokrewnymi związkami występującymi w ekstraktach z imbiru hamuje biosyntezę prostaglandyn i leukotrienów poprzez supresję 5-lipooksygenazy i syntetazy prostaglandyn. Wykazuje również działanie przeciwnowotworowe i indukujące apoptozę. Blokuje transformację komórek indukowaną przez EGF poprzez hamowanie aktywacji białka aktywatora-1 (AP-1). Wykazano, że hamuje indukowane przez EGF, specyficzne dla sekwencji wiązanie DNA AP-1. Nie wpływa na indukowaną przez EGF fosforylację kinaz ERK lub p38. Zwiększa również aktywność Ca2+-ATPazy retikulum sarkoplazmatycznego (EC50 = 4 µM).
Biochem/physiol Actions
EC50 = 4 µM zwiększający aktywność Ca2+-ATPazy w retikulum sarkoplazmatycznym serca
Główny cel
Aktywator białka-1 (AP-1)
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji podzielić na porcje i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Bode, A.M., et al. 2001. Cancer Res.61, 850.
Antipenko, A.Y., et al. 1999. J. Pharmacol. Exp. Ther.290, 227.
Park, K.K., et al. 1998. Cancer Lett.129, 139.
Kobayashi, M., et al. 1987. Biochim. Biophys. Acta903, 96.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Szkodliwy (C)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G104623980250866
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥80% (HPLC)
assay
≥94.0% (HPLC)
form
oil
form
-
form
solid
form
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
methanol: 1 mg/mL, clear, colorless
solubility
acetic acid: 10 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under [6]-Gingerol, Zingiber officinale
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
345868-5MG04055977214437
Questions
  1. in what form (liquid or solid) it will be available
    1 answer
    1. As mentioned in the 'PROPERTIES' section of the product page, this material is an oil.