Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Sprawdź dostępność w koszyku | 234,00 zł |
Informacje o tej pozycji
234,00 zł
Nazwa produktu
Curcumin, Curcuma longa L., A cell-permeable and irreversible antitumor and anti-inflammatory agent that acts as an inhibitor of 5-lipoxygenase (IC50 = 8 µM) and cyclooxygenase (IC50 = 52 µM).
Quality Level
description
Merck USA index - 14, 2673
assay
≥80% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
orange-yellow
solubility
acetic acid: 10 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
InChI
1S/C21H20O6/c1-26-20-11-14(5-9-18(20)24)3-7-16(22)13-17(23)8-4-15-6-10-19(25)21(12-15)27-2/h3-13,22,24-25H,1-2H3/b7-3+,8-4+,16-13-
InChI key
ZIUSSTSXXLLKKK-KOBPDPAPSA-N
General description
IC50 of ~25 µM. Does not affect p300/CREB binding protein-associated factor (PCAF).
Biochem/physiol Actions
5-lipoxygenase
Preparation Note
Other Notes
Cui, L., et al. 2007. Antimicrob. Agents Chemother.51, 488.
Salvioli, S., et al. 2007. eCAM4, 181.
Balasubramanyam, K. et al. 2004. J. Biol. Chem.279, 51163.
Brouet, I., and Okshima, H. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun. 206, 533.
Korutla, L., and Kumar, R. 1994. Biochim. Biophys. Acta1224, 597.
Flynn, D.L., et al. 1986. Prostagland. Leuk. Med. 22, 357.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form powder | form powder |
| assay ≥80% (HPLC) | assay - | assay ≥98.0% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename PhytoLab | manufacturer/tradename - |
| storage temp. 10-30°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 239802-100MG | 04055977199581 |