Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1870,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1870,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥94.0% (HPLC)
shelf life
expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCC[C@H](O)CC(=O)CCc1ccc(O)c(OC)c1
InChI
1S/C17H26O4/c1-3-4-5-6-14(18)12-15(19)9-7-13-8-10-16(20)17(11-13)21-2/h8,10-11,14,18,20H,3-7,9,12H2,1-2H3/t14-/m0/s1
InChI key
NLDDIKRKFXEWBK-AWEZNQCLSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) cleaning products | application(s) food and beverages | application(s) metabolomics | application(s) - |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level - |
| grade analytical standard | grade primary reference standard | grade - | grade primary reference standard |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| assay ≥94.0% (HPLC) | assay ≥90.0% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under [6]-Gingerol
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![[6]-Gingerol analytical standard](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/259/444/6877889c-1cc0-47f5-b807-f847deadec1d/640/6877889c-1cc0-47f5-b807-f847deadec1d.png)