Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Specific activity:
≥30 units/mL, ≥75 units/mg protein
Recombinant:
expressed in E. coli
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócrecombinant
expressed in E. coli
Quality Level
form
liquid
specific activity
≥30 units/mL, ≥75 units/mg protein
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
do not freeze
foreign activity
Proteases, none detected
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Rekombinowana β1-3,6-galaktozydaza wyrażana w E. coli. Katalizuje hydrolizę nieredukujących końców β1,3- i β1,6-galaktozy ze złożonych węglowodanów i glikoprotein. Nie wiadomo, czy rozszczepia podstawioną lub rozgałęzioną galaktozę. Hamowana przez fukozę przyłączoną do przedostatniego cukru.
Physical form
W 25 mM NaCl, 20 mM Tris-HCl, pH 7,5.
Other Notes
Jedna jednostka jest definiowana jako ilość enzymu, która katalizuje uwalnianie 1,0 µmol p-nitrofenolu z p-nitrofenylo-β-D-galaktopiranozydu w ciągu minuty w temperaturze 37°C, pH 5,0.
Prime, S., et al. 1996. J. Chromatogr. A. 720, 263.
Dwek, R.A., et al. 1993. Annu. Rev. Biochem. 62, 65.
Dwek, R.A., et al. 1993. Annu. Rev. Biochem. 62, 65.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≥30 units/mL, ≥75 units/mg protein | specific activity ≥1.5 units/mL, ≥6 units/mg protein | specific activity ≥500 units/mg protein | specific activity ≥250 units/mg protein |
| form liquid | form liquid | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| storage condition do not freeze | storage condition do not freeze | storage condition - | storage condition - |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - | shipped in wet ice |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Isabella Faraoni et al.
Cancers, 11(9) (2019-09-19)
Myelodysplastic syndromes (MDS) are highly heterogeneous myeloid diseases, characterized by frequent genetic/chromosomal aberrations. Olaparib is a potent, orally bioavailable poly(ADP-ribose) polymerase 1 (PARP1) inhibitor with acceptable toxicity profile, designed as targeted therapy for DNA repair defective tumors. Here, we investigated
Huang Zhu et al.
Cell stem cell, 27(2), 224-237 (2020-06-13)
Cytokine-inducible SH2-containing protein (CIS; encoded by the gene CISH) is a key negative regulator of interleukin-15 (IL-15) signaling in natural killer (NK) cells. Here, we develop human CISH-knockout (CISH-/-) NK cells using an induced pluripotent stem cell-derived NK cell (iPSC-NK
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 345804-2U | 04055977194067 |