Kluczowe dokumenty
345806-M
Sigma-Aldrich
β1,4-Galactosidase, Streptococcus pneumoniae, Recombinant, E. coli
Synonim(y):
Galaktohydrolaza β1,4-D-galaktozydu
Wybierz wielkość
500 MI.U.
13 540,00 zł
13 540,00 zł
Przewidywany termin wysyłki17 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MI.U.
13 540,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Numer EC enzymu:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
13 540,00 zł
Przewidywany termin wysyłki17 kwietnia 2025Szczegóły
rekombinowane
expressed in E. coli
Poziom jakości
Formularz
liquid
aktywność właściwa
≥1.5 units/mL
≥6 units/mg protein
opakowanie
pkg of 50 mIU
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
do not freeze
obecność zanieczyszczeń
N-acetylglucosaminidase, α-galactosidase, α-mannosidase, neuraminidases, proteases, none detected
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Note: 1 mU = 1 milliunit.
Recombinant, Streptococcus pneumoniae β1,4-Galactosidase expressed in E. coli. Catalyzes the hydrolysis of non-reducing terminal β1,4-linked galactose. This enzyme is not known to cleave substituted or branched galactose. Inhibited by fucose attached to penultimate sugar.
Zastosowanie
Recommended reaction buffer: 50 mM sodium phosphate buffer, pH 6.0
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Definicja jednostki
One unit is defined as the amount of enzyme that will catalyze the release of 1.0 µmol p-nitrophenol from p-nitrophenyl-β-D-galactopyranoside per min at 37°C, pH 5.0.
Postać fizyczna
In 25 mM NaCl, 20 mM Tris-HCl, pH 7.5. Sterile solution.
Inne uwagi
Kierman, U.A., et al. 2004. Proteomincs4, 1825.
Prime, S., et al. 1996. J. Chromatogr. A. 720, 263.
Dwek, R.A., et al. 1993. Annu. Rev. Biochem. 62, 65.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Questions
  1. Could you please confirm whether the protein sequence is tagged with a His-tag or another tag?
    1 answer
    1. The enzyme does not have any tag attached to it.