Przejdź do
345670
Galantamina, bromowodorek
A competitive and reversible inhibitor of acetylcholinesterase.
Synonim(y):
Nivalin, HBr
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
20 mg
Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
753,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H21NO3 · xHBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
287.35 (free base basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated
753,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 4340
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
color
white
solubility
ethanol: 1 mg/mL, water: 1 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Br-].[N+H]1(CC[C@@]32[C@@H](Oc4c3c(ccc4OC)C1)C[C@H](C=C2)O)C
InChI
1S/C17H21NO3.BrH/c1-18-8-7-17-6-5-12(19)9-14(17)21-16-13(20-2)4-3-11(10-18)15(16)17;/h3-6,12,14,19H,7-10H2,1-2H3;1H/t12-,14-,17-;/m0./s1
InChI key
QORVDGQLPPAFRS-XPSHAMGMSA-N
General description
Antagonista cholinoesterazy. Środek przeciwmiażdżycowy. Może częściowo odwrócić skutki amnezji wywołanej skopolaminą u szczurów.
Kompetycyjny i odwracalny inhibitor acetylocholinoesterazy. Środek przeciwmiażdżycowy. Może częściowo odwrócić skutki amnezji wywołanej skopolaminą u szczurów. Zgłaszano, że poprawia uczenie się i pamięć krótkotrwałą w modelach zwierzęcych.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
Acetylocholinoesteraza
Odwracalny: tak
Produkt konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Pilger, C., et al. 2001. J. Mol. Graph. Model19, 288.
Iliev, A., et al. 1999. Methods Find. Exp. Clin. Pharmacol. 21, 297.
Southan, G.J., et al. 1996. Br. J. Pharmacol.117, 619.
Mutafova-Yambolieva, V.N., et al. 1993. Gen. Pharmacol. 24, 1253.
Ze względu na charakter materiałów niebezpiecznych w tej przesyłce, do zamówienia mogą zostać doliczone dodatkowe opłaty za wysyłkę. Niektóre rozmiary mogą być zwolnione z dodatkowych opłat za wysyłkę materiałów niebezpiecznych. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych opłat, należy skontaktować się z lokalnym biurem sprzedaży.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Toksyczny (F)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G1660SML0398PHR1623
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥94% (HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
assay
-
form
solid
form
powder
form
powder
form
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
solubility
ethanol: 1 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL, water: 1 mg/mL
solubility
DMSO: soluble 10 mg/mL, clear, colorless, water: soluble 20 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 5 mg/mL (warmed; clear solution)
solubility
-
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
345670-20MG04055977194494