Przejdź do
SML0398
Salsolinol hydrobromide
≥96% (HPLC), μ-opioid receptor activator, powder
Synonim(y):
(R,S)-Salsolinol hydrobromide, 1,2,3,4-Tetrahydro-1-methylisoquinoline-6,7-diol hydrobromide, 1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6,7-diol hydrobromide, 1-Methyl-6,7-dihydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 1,2,3,4-Tetrahydro-1-methylisoquinoline-6,7-diol hydrobromide; 1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6,7-diol hydrobromide;
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
473,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1870,00 zł
1589,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13NO2 · HBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.13
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥96% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
473,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Salsolinol hydrobromide, ≥96% (HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to brown
solubility
H2O: 5 mg/mL (warmed; clear solution)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Br.CC1NCCc2cc(O)c(O)cc12
InChI
1S/C10H13NO2.BrH/c1-6-8-5-10(13)9(12)4-7(8)2-3-11-6;/h4-6,11-13H,2-3H2,1H3;1H
InChI key
OGMGXKJQIOUTTB-UHFFFAOYSA-N
General description
Salsolinol (6,7-dihydroxy-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline) is present in various edibles. It is available as R and S enantiomers. R-salsolinol in predominantly found in the brain tissue of humans.[1]
Biochem/physiol Actions
Salsolinol is the condensation product of acetaldehyde and dopamine. Salsolinol is a potential neurotoxin suspected to contribute to alcohol abuse.
Salsolinol is the condensation product of acetaldehyde and dopamine. Salsolinol is a potential neurotoxin suspected to contribute to alcohol abuse. It appears that salsolinol excites the ventral tegmental area (VTA) dopamine neurons indirectly by activating μ-opioid receptors (MORs), which inhibit GABA neurons in the VTA.
Salsolinol, a neurotoxin, can serve as a prolactin-releasing factor and an etiological factor in the tuberoinfundibular pathway and in Parkinson′s disease (PD), respectively.[1] It can also act as a modulator of catecholaminergic neurotransmission in the nigrostriatal pathway. In central nervous system, salsolinol can change the role of dopaminergic neurons and dopamine metabolism.[1]
Features and Benefits
This compound is featured on the Dopamine and Norepinephrine Metabolism page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S178SML1942SML2058
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
assay
≥96% (HPLC)
assay
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥94% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
solubility
H2O: 5 mg/mL (warmed; clear solution)
solubility
H2O: 7.5 mg/mL, DMSO: soluble
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)