Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 332,00 zł |
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 875,00 zł |
Informacje o tej pozycji
332,00 zł
Nazwa produktu
Galanthamine hydrobromide from Lycoris sp., ≥94% (HPLC)
biological source
plant (Ungeria victoris)
Quality Segment
assay
≥94% (HPLC)
form
powder
mp
270 °C
solubility
DMSO: soluble 10 mg/mL, clear, colorless, water: soluble 20 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
Br[H].COc1ccc2CN(C)CC[C@@]34C=C[C@H](O)C[C@@H]3Oc1c24
InChI
1S/C17H21NO3.BrH/c1-18-8-7-17-6-5-12(19)9-14(17)21-16-13(20-2)4-3-11(10-18)15(16)17;/h3-6,12,14,19H,7-10H2,1-2H3;1H/t12-,14-,17-;/m0./s1
InChI key
QORVDGQLPPAFRS-XPSHAMGMSA-N
Gene Information
human ... ACHE(43)
General description
Application
- as an AChE (acetylcholinesterase) inhibitor and positive control in acetylcholinesterase assay performed to determine the activity of AChE
- as a positive control in the screening of AChE inhibitors
- as a positive control in AChE inhibitory assay performed to determine the AChE-inhibitory activities of pyrithione and related sulfur-containing pyridine N-oxides
Biochem/physiol Actions
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥94% (HPLC) | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description ≥96% (HPLC) |
| biological source plant (Ungeria victoris) | biological source - | biological source - | biological source - |
| assay ≥94% (HPLC) | assay - | assay - | assay ≥96% (HPLC) |
| Gene Information human ... ACHE(43) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 100 |
| form powder | form - | form - | form powder |
| solubility DMSO: soluble 10 mg/mL, clear, colorless, water: soluble 20 mg/mL, clear, colorless | solubility - | solubility - | solubility H2O: 5 mg/mL (warmed; clear solution) |
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?