Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1120,00 zł | |
| 150 mg | Przewidywany termin wysyłki08 lipca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 82 060,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1120,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Nazwa produktu
Furin Inhibitor I, Furin Inhibitor I, is a peptidyl chloromethylketone that binds to the catalytic site of furin and blocks its activity.
Quality Level
assay
≥90% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
color
off-white
solubility
methanol: 1 mg/mL, DMSO: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Biochem/physiol Actions
viral glycoproteins
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Wang, X., and Pei, D. 2001. J. Biol. Chem.276, 35953.
Capell, A., et al. 2000. J. Biol. Chem. 275, 30849.
Denault, J.B., et al. 1995. FEBS Lett. 362, 276.
Denault, J.B., et al. 1995. J. Cardiovasc. Pharmacol.26, S47.
Garten, W., et al. 1994. Biochimie 76, 217.
Hallenberger, S., et al. 1992. Nature 360, 358.
Stieneke-Gröber, A., et al. 1992. EMBO J. 11, 2407.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form lyophilized | form solid | form solid |
| assay ≥90% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC), ≥95% (TLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility methanol: 1 mg/mL, DMSO: soluble | solubility DMSO: 5 mg/mL | solubility DMSO: 30 mg/mL, ethanol: 30 mg/mL, methanol: soluble | solubility DMSO: 20 mM |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 344930-1MG | 04055977194371 |
| 344930-150MG | 04055977194388 |