Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 set | Przewidywany termin wysyłki13 kwietnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1820,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1820,00 zł
Przewidywany termin wysyłki13 kwietnia 2026Szczegóły
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
gum
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
light yellow
solubility
DMSO: 10 mg/mL
fluorescence
λex 368 nm (low), λex 374 nm (high), λem 518 nm (low), λem 524 nm (high)
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
N1(CCN(CC1)C(=O)CCc2cc(c(cc2)N(CC(=O)OCOC(=O)C)CC(=O)OCOC(=O)C)OCCOc3cc4c([o]c(c4)c5ncc([o]5)C(=O)OCOC(=O)C)cc3N(CC(=O)OCOC(=O)C)CC(=O)OCOC(=O)C)CC(=O)OCOC(=O)C
InChI
1S/C55H63N5O29/c1-33(61)76-27-82-49(68)22-57-11-13-58(14-12-57)48(67)10-8-39-7-9-41(59(23-50(69)83-28-77-34(2)62)24-51(70)84-29-78-35(3)63)44(17-39)74-15-16-75-45-18-40-19-46(54-56-21-47(89-54)55(73)87-32-81-38(6)66)88-43(40)20-42(45)60(25-52(71)85-30-79-36(4)64)26-53(72)86-31-80-37(5)65/h7,9,17-21H,8,10-16,22-32H2,1-6H3
InChI key
CGAZNAYDEAJZHQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Calcium Probes
Preparation Note
Other Notes
Vorndran, C., et al. 1995. Biophys. J.69, 2114.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| fluorescence λex 368 nm (low), λem 518 nm (low), λex 374 nm (high), λem 524 nm (high) | fluorescence λex 335 nm (high), λex 362 nm (low), λem 505 nm (high), λem 512 nm (low) | fluorescence λex 355 nm; λem 495 nm in 0.1 M Tris pH 8.0, esterase; 10 mM Ca2+ | fluorescence λex 335 nm (high), λex 362 nm (low), λem 505 nm (high), λem 512 nm (low) |
| color light yellow | color yellow | color - | color - |
| form gum | form solid | form solid | form liquid |
| solubility DMSO: 10 mg/mL | solubility - | solubility DMSO: soluble | solubility - |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in - | shipped in ambient |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 344911-1SET | 04055977214932 |