Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Przewidywany termin wysyłki27 lipca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1260,00 zł |
1 set | Przewidywany termin wysyłki27 lipca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2240,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1260,00 zł
Przewidywany termin wysyłki27 lipca 2026Szczegóły
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
fluorescence
λex 335 nm (high), λex 362 nm (low), λem 505 nm (high), λem 512 nm (low)
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
N(CC(=O)OCOC(=O)C)(CC(=O)OCOC(=O)C)c1c(cc(cc1)C)OCCOc2c3c([o]c(c3)c4ncc([o]4)C(=O)OCOC(=O)C)ccc2N(CC(=O)OCOC(=O)C)CC(=O)OCOC(=O)C
InChI
1S/C44H47N3O24/c1-25-7-8-32(46(16-38(53)65-20-60-26(2)48)17-39(54)66-21-61-27(3)49)35(13-25)58-11-12-59-42-31-14-36(43-45-15-37(71-43)44(57)69-24-64-30(6)52)70-34(31)10-9-33(42)47(18-40(55)67-22-62-28(4)50)19-41(56)68-23-63-29(5)51/h7-10,13-15H,11-12,16-24H2,1-6H3
InChI key
UTBYGIDPBQOHNT-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Ratiometric calcium indicator
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Rao, G.H., et al. 1992. Biochem. Med. Metab. Biol.47, 226.
Schwartz, Y., et al. 1992. Endocrinology131, 772.
Ward, C.A., and Moffat, M.P. 1992. J. Mol. Cell. Cardiol.24, 937.
Janconi, M.E., et al. 1990. J. Cell Biol.110, 1555.
Tsien, R.Y. 1980. Biochemistry19, 2396.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Cell-permeable ester form of FURA 2. | description BioReagent, suitable for fluorescence, ≥95.0% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) | description - |
| color yellow | color - | color yellow to yellow-green | color - |
| fluorescence λex 335 nm (high), λem 505 nm (high), λex 362 nm (low), λem 512 nm (low) | fluorescence λex 355 nm; λem 495 nm in 0.1 M Tris pH 8.0, esterase; 10 mM Ca2+ | fluorescence - | fluorescence λex 335 nm (high), λex 362 nm (low), λem 505 nm (high), λem 512 nm (low) |
| form solid | form solid | form powder | form liquid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under FURA 2/AM
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?