Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 μg | Przewidywany termin wysyłki10 kwietnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 580,00 zł |
Informacje o tej pozycji
580,00 zł
Przewidywany termin wysyłki10 kwietnia 2026Szczegóły
Quality Level
description
Merck USA index - 14, 4286
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white to off-white
solubility
methanol: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Powiązane kategorie
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥90% (HPLC) | assay ≥90% | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form powder | form powder | form lyophilized | form powder |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition - | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze |
General description
Biochem/physiol Actions
Methionine amino-peptidase 2
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Stepien, H., et al. 1996. J. Endocrinol.150, 99.
Abrams, J.S., et al. 1994. Cancer74, 1164.
Jenkins, D.C., et al. 1993. Br. J. Cancer68, 856.
Le Querrec, A., et al. 1993. Baillieres Clin. Hematol.6, 711.
Molnar, K. 1993. Acta Vet. Hung. 41, 51.
Kusada, M., et al. 1991. Biochem. Biophys. Res. Commun. 174, 1070.
Brackett, J.M., et al. 1988. J. Agric. Food Chem.36, 762.
Legal Information
Disclaimer
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 344845-500UG | 04055977214857 |