Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Przewidywany termin wysyłki07 kwietnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1070,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1070,00 zł
Przewidywany termin wysyłki07 kwietnia 2026Szczegóły
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
tan
solubility
DMSO: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Biochem/physiol Actions
FtsZ
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Andreu, J. M., et al. 2010. J. Biol. Chem.285, 14239.
Haydon, D. J., et al. 2008. Science, 321, 1673.
Sorto, N. A., et al. 2010. J. Org. Chem.75, 7946.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| form powder | form powder | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 344580-5MG | 04055977214789 |