Kluczowe dokumenty
448106
Sigma-Aldrich
Inhibitor kinazy metylowej VI, SGX523
The Met Kinase Inhibitor VI, SGX523, also referenced under CAS 1022150-57-7, controls the biological activity of Met Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonim(y):
6-(6-(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)-[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-3-ylthio)quinoline, SGX523
Wybierz wielkość
5 MG
701,00 zł
701,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
701,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H13N7S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
359.41
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
701,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poziom jakości
Próba
≥97% (HPLC)
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
tan
rozpuszczalność
DMSO: 2.5 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
S(c3[n]4c(nn3)C=CC(=N4)c5c[n](nc5)C)c1cc2c(nccc2)cc1
InChI
1S/C18H13N7S/c1-24-11-13(10-20-24)16-6-7-17-21-22-18(25(17)23-16)26-14-4-5-15-12(9-14)3-2-8-19-15/h2-11H,1H3
Klucz InChI
BCZUAADEACICHN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Przepuszczalny dla komórek związek triazolopirydyny, który działa jako silny, kompetycyjny względem ATP(Ki = 2,7 i 23 nM, odpowiednio dla niefosforylowanej i fosforylowanej domeny kinazy MET) i wysoce selektywny inhibitor aktywności kinazy tyrozynowej receptora c-MET HGF (czynnika wzrostu hepatocytów) (IC50 = 4 nM), wykazując jednocześnie niewielką aktywność lub jej brak wobec panelu ponad 210 innych kinaz, w tym blisko spokrewnionego RTK RON. Wykazano, że hamuje konstytutywną (IC50 = 40 nM w komórkach GTL16), jak również stymulowaną przez HGF (IC50 = 12 nM w komórkach A549) autofosforylację/aktywację MET w kulturach in vitro i skutecznie hamuje zależny od MET wzrost guza u myszy in vivo (dwa razy dziennie doustnie w dawce 30 mg/kg). Krystalografia rentgenowska ujawnia, że SGX523 blokuje MET w konformacji "DFG-in" z cząsteczką triazolopirydyny oddziałującą z hydrofobowymi łańcuchami bocznymi Met1229 i Tyr1248, podczas gdy mutacje Tyr1248 sprawiają, że MET jest niewrażliwy na hamowanie SGX523 zarówno w testach bezkomórkowych, jak i komórkowych.
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Przegląd przepisów (Z)
Rekonstytucja
Po rekonstytucji podzielić na porcje i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Buchanan, S.G., et al. 2009. Mol. Cancer Ther.8, 3181.
Eder, J.P., et al. 2009. Clin. Cancer Res.15, 2207.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Warren Naselsky et al.
Molecular carcinogenesis, 61(6), 537-548 (2022-03-24)
Transglutaminase 2 (TG2) is an important mesothelioma cancer cell survival protein. However, the mechanism whereby TG2 maintains mesothelioma cell survival is not well understood. We present studies showing that TG2 drives hepatocyte growth factor (HGF)-dependent MET receptor signaling to maintain