Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 880,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Nazwa produktu
Erastin, A cell-permeable piperazinyl-quinazolinone compound that exhibits oncogene-selective lethality.
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
Clc1ccc(cc1)OCC(=O)N2CCN(CC2)C(C)c3[n]([c](c5c(n3)cccc5)=O)c4c(cccc4)OCC
InChI
1S/C30H31ClN4O4/c1-3-38-27-11-7-6-10-26(27)35-29(32-25-9-5-4-8-24(25)30(35)37)21(2)33-16-18-34(19-17-33)28(36)20-39-23-14-12-22(31)13-15-23/h4-15,21H,3,16-20H2,1-2H3
InChI key
BKQFRNYHFIQEKN-UHFFFAOYSA-N
General description
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form powder | form powder | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 50 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 50 mg/mL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Erastin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 329600-5MG | 04055977195651 |