Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1020,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1860,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H35ClN4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
623.14
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Erastin2, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(N(C1=C(OC(C)C)C=CC(C2=CC=CC=C2)=C1)C(CN3CCN(C(COC4=CC=C(Cl)C=C4)=O)CC3)=N5)C6=C5C=CC=C6
Biochem/physiol Actions
Erastin analog with greatly improved system xc- (SLC7A11/xCT + SLC3A2/4F2hc) inhibitory potency and ferropotosis induction efficacy
Erastin2 is an Erastin analog with greatly improved system xc- (SLC7A11/xCT + SLC3A2/4F2hc) inhibitory potency (Erastin2 IC50 = 3.5 nM/CCF-STTG1; Erastin IC50 = 200 nM/HT-1080, 140 nM/Calu-1; Glu release assay) and ferropotosis induction efficacy (HT-1080 EC50 = 150 nM/Erastin2 vs. 1.2 μM/Erastin).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form solid | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 50 mg/mL | solubility DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white | color white to light brown | color white to light brown |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?