Please see section 3 and section 15 of the Safety Data Sheet:
https://www.sigmaaldrich.com/sds/sigma/sml2231.
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 379,00 zł 322,15 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1520,00 zł 1292,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H19N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
349.38
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
322,15 zł
Cena katalogowa379,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1C(/C=N/NC(C2=CC=CN=C2)=O)=COC3=CC=C(C(C)(C)C)C=C31
InChI
1S/C20H19N3O3/c1-20(2,3)15-6-7-17-16(9-15)18(24)14(12-26-17)11-22-23-19(25)13-5-4-8-21-10-13/h4-12H,1-3H3,(H,23,25)/b22-11+
InChI key
JHUVYXUBEMYTNO-SSDVNMTOSA-N
Biochem/physiol Actions
Erasin (Erlotinib-resistance antagonizing STAT3 inhibitor) is a selective inhibitor of STAT3 with selectivity over STAT5 and STAT1 in cell-based assays. It was shown to increase the apoptotic rate of HCC-827 cells with acquired resistance against Erlotinib in addition to increasing the apoptotic rate of cultured NSCLC cells in a STAT3-dependent manner.
Selective inhibitor of STAT3
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: ≥20 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to off-white | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
I need a list of the percentage of ingredients in ERASI for products going to Canada. Required by health canada for personal care products.