Przejdź do
322123
5,5′-Dithio-bis-(2-nitrobenzoic Acid)
Sulfhydryl reagent used to characterize reactive SH groups.
Synonim(y):
5,5′-Dithio-bis-(2-nitrobenzoic Acid), DTNB, Ellman’s Reagent
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Sprawdź dostępność w koszyku
638,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H8N2O8S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
396.35
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98% (titration)
Form:
solid
638,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
RTECS - DG9650000
Quality Level
assay
≥98% (titration)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated, protect from light
color
yellow
solubility
ethanol: 8 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S(Sc2cc(c(cc2)[N+](=O)[O-])C(=O)O)c1cc(c(cc1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
InChI
1S/C14H8N2O8S2/c17-13(18)9-5-7(1-3-11(9)15(21)22)25-26-8-2-4-12(16(23)24)10(6-8)14(19)20/h1-6H,(H,17,18)(H,19,20)
InChI key
KIUMMUBSPKGMOY-UHFFFAOYSA-N
General description
Sulfhydryl reagent used to characterize reacting SH groups. Useful in photometric determination of thiols.
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: no
Primary Target
Useful in photometric determination of thiols
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Packaging
Packaged under inert gas
Preparation Note
May require gentle heating for complete solubilization.
Other Notes
Ellman, G.L., et al. 1961. Biochem. Pharmacol.7, 88.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D8130D21820076854
assay
≥98% (titration)
assay
≥98%
assay
99%
assay
≥97.0% (H-NMR)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
ethanol: 8 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
solid
form
powder
form
powder
form
crystals
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Overcome challenges in synthesis and disulfide bond formation with protocols for Fmoc solid-phase peptide synthesis of peptides with cysteine and methionine.
Pokonaj wyzwania związane z syntezą i tworzeniem wiązań dwusiarczkowych dzięki protokołom syntezy peptydów w fazie stałej Fmoc z cysteiną i metioniną.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
322123-5GM04055977216301