Przejdź do
76854
(S)-(−)-5,5′-Dichloro-2,2′-bis(diphenylphosphino)-6,6′-dimethoxy-1,1′-biphenyl
≥97.0% (H-NMR)
Synonim(y):
(−)-(5,5′-Dichloro-6,6′-dimethoxy-1,1′-biphenyl)-2,2′-diyl-bis(diphenylphosphine), (−)-2,2′-Bis(diphenylphosphino)-5,5′-dichloro-6,6′-dimethoxy-1,1′-biphenyl, (S)-(−)-Cl-MeO-BIPHEP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6630,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C38H30Cl2O2P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
651.50
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
MDL number:
6630,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0% (H-NMR)
form
crystals
optical activity
[α]20/D −59.0±4°, c = 1% in chloroform
functional group
chloro, phosphine
SMILES string
COc1c(Cl)ccc(P(c2ccccc2)c3ccccc3)c1-c4c(OC)c(Cl)ccc4P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C38H30Cl2O2P2/c1-41-37-31(39)23-25-33(43(27-15-7-3-8-16-27)28-17-9-4-10-18-28)35(37)36-34(26-24-32(40)38(36)42-2)44(29-19-11-5-12-20-29)30-21-13-6-14-22-30/h3-26H,1-2H3
InChI key
GCBRCSSVOVNEIX-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
produced by Bayer
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
295825
description
≥97.0% (H-NMR)
description
97%
assay
≥97.0% (H-NMR)
assay
97%
form
crystals
form
solid
functional group
phosphine, chloro
functional group
phosphine
Quality Level
100
Quality Level
100
optical activity
[α]20/D −59.0±4°, c = 1% in chloroform
optical activity
[α]19/D −233°, c = 0.3 in toluene
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)