Przejdź do
D8130
5,5′-Dithiobis(2-nitrobenzoic acid)
≥98%, BioReagent, suitable for determination of sulfhydryl groups
Synonim(y):
3-Carboxy-4-nitrophenyl disulfide, 6,6′-Dinitro-3,3′-dithiodibenzoic acid, Bis(3-carboxy-4-nitrophenyl) disulfide, DTNB, Ellman’s Reagent
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
174,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
313,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
784,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1380,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2750,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
10 880,00 zł
9248,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[-SC6H3(NO2)CO2H]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
396.35
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-714-4
Beilstein/REAXYS Number:
1896821
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
174,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
mp
240-245 °C (dec.) (lit.)
suitability
suitable for determination of sulfhydryl groups
SMILES string
OC(=O)c1cc(SSc2ccc(c(c2)C(O)=O)[N+]([O-])=O)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H8N2O8S2/c17-13(18)9-5-7(1-3-11(9)15(21)22)25-26-8-2-4-12(16(23)24)10(6-8)14(19)20/h1-6H,(H,17,18)(H,19,20)
InChI key
KIUMMUBSPKGMOY-UHFFFAOYSA-N
General description
5,5′-Dithiobis(2-nitrobenzoic acid) is also called DTNB or Ellman′s reagent.[1] It is a water soluble reagent, which interacts with thiol groups, and can be used conveniently at neutral pH.[2] Thiolate anion (RS-) reacts with Ellman′s reagent (DTNB2-), to produce 2-nitro-5-thiobenzoate anion (TNB2-) and one mixed disulfide (R-S-TNB-). TNB2- has a high molar absorption coefficient, and absorbs at 412nm. This absorption is independent of pH, at pH> 7.3.[3]
Application
Ellman′s reagent maybe used for acetylcholinesterase assay, and to specifically label cysteine residues.[2] It is a sensitive reagent for measuring the free sulfhydryl content in proteins, peptides, and tissues.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D218200322123158194
assay
≥98%
assay
99%
assay
≥98% (titration)
assay
96%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
solid
form
solid
mp
240-245 °C (dec.) (lit.)
mp
240-245 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
155-157 °C (lit.)
suitability
suitable for determination of sulfhydryl groups
suitability
-
suitability
-
suitability
-
product line
BioReagent
product line
ReagentPlus®
product line
-
product line
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. To dissolve DTNB which alcohol should use?
    1 answer
    1. This product is tested for solubility in Ethanol at 10 mg/mL. Solutions may also be prepared at 5mM in 100 mM sodium or potassium phosphate buffer, pH 7.2, containing 0.1 mM EDTA. Please see the link below to review the entire product datasheet for additional information:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/414/707/d8130pis.pdf
      Helpful?
  4. what is the storage temperature for this chemical
    1 answer
    1. This product can be stored at room temperature.