Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Przewidywany termin wysyłki10 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 458,00 zł |
Informacje o tej pozycji
458,00 zł
Przewidywany termin wysyłki10 czerwca 2026Szczegóły
description
Merck USA index - 14, 2814
Quality Level
assay
≥99% (LC/MS)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
color
yellow-orange
solubility
DMF: soluble, chloroform: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(Cl)c1c2c(c(ccc2)N(C)C)ccc1
InChI
1S/C12H12ClNO2S/c1-14(2)11-7-3-6-10-9(11)5-4-8-12(10)17(13,15)16/h3-8H,1-2H3
InChI key
XPDXVDYUQZHFPV-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Reagent used for fluorescent labeling of proteins, N-terminal amino acids, and amines
Other Notes
Gehring, U., et al. 1968. Eur. J. Biochem. 6, 281.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% (LC/MS) | assay ≥99.0% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥97.5% (AT) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solid | form powder | form powder and chunks | form - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility DMF: soluble, chloroform: soluble | solubility acetone: 0.2 g/10 mL | solubility acetone: 20 mg/mL | solubility DMF: soluble, acetonitrile: soluble |
| storage condition OK to freeze, desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 311155-1GM | 04055977216844 |