Przejdź do
D2625
Dansyl chloride
BioReagent, suitable for amino acid labeling, powder and chunks, ≥99% (HPLC)
Dansyl chloride
Synonim(y):
5-(Dimethylamino)naphthalene-1-sulfonyl chloride, DNSCl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
419,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1420,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5740,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H12ClNO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
269.75
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-092-6
Beilstein/REAXYS Number:
2217205
MDL number:
419,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder and chunks
color
yellow to yellow-orange
mp
72-74 °C (lit.)
solubility
acetone: 20 mg/mL
suitability
suitable for amino acid labeling
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C12H12ClNO2S/c1-14(2)11-7-3-6-10-9(11)5-4-8-12(10)17(13,15)16/h3-8H,1-2H3
InChI key
XPDXVDYUQZHFPV-UHFFFAOYSA-N
Application
Dansyl chloride has been used:
  • as a fluorogenic reagent for fluorescent N-terminal derivatization of amino acids and peptides and detection by reverse phase high performance liquid chromatography (HPLC)
  • in the derivatization of plasma samples[1]
  • in the quantification of immobilized alkaline phosphatase
A fluorogenic reagent for fluorescent N-terminal derivatization of amino acids and peptides and detection by reverse phase HPLC.
Biochem/physiol Actions
Dansyl chloride is a sulfonyl chloride compound. It is used to end tag amino groups of peptides and proteins. Dansyl chloride is used for derivatization of free amino acids and amines in neural samples and biological fluids. It is used to study fluorescent conjugates of albumin, protein conformational changes studies and active site characterization.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
39220311155362891
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥99% (LC/MS)
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
form
powder and chunks
form
powder
form
solid
form
liquid
solubility
acetone: 20 mg/mL
solubility
acetone: 0.2 g/10 mL
solubility
DMF: soluble, chloroform: soluble
solubility
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dansyl chloride
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review