Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 300,00 zł | |
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 937,00 zł | |
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3670,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2NC6H4N=NC6H4SO2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
323.80
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
260-235-1
Beilstein/REAXYS Number:
3064095
MDL number:
Assay:
≥97.5% (AT)
Quality level:
300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
assay
≥97.5% (AT)
mp
185 °C (dec.) (lit.)
solubility
DMF: soluble, acetonitrile: soluble
SMILES string
CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C14H14ClN3O2S/c1-18(2)13-7-3-11(4-8-13)16-17-12-5-9-14(10-6-12)21(15,19)20/h3-10H,1-2H3/b17-16+
InChI key
VTVWTPGLLAELLI-WUKNDPDISA-N
General description
Dabsyl chloride (4-dimethylaminoazobenzene-4′-sulfonyl chloride) is a chromophoric labeling reagent used in HPLC for derivatizing amino acids. It reacts freely with all amino acids in order to form dabsyl amino acids, which are photostable and can be seen on a thin-layer chromatographic plate.
Application
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97.5% (AT) | assay ≥99.0% (HPLC) | assay 98.0-102.0% (AT) | assay ≥99% (LC/MS) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility DMF: soluble, acetonitrile: soluble | solubility acetone: 0.2 g/10 mL | solubility - | solubility DMF: soluble, chloroform: soluble |
| mp 185 °C (dec.) (lit.) | mp 72-74 °C (lit.) | mp 185 °C (dec.) (lit.) | mp - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
S E Plyte et al.
Biochemistry, 32(14), 3623-3628 (1993-04-13)
The structure of the gene 5 protein of filamentous bacteriophage Pf1 and its interaction with viral DNA have been investigated by a series of limited proteolysis experiments. The ability of purified proteolytic fragments of the Pf1 gene 5 protein to
Chromophoric labeling of amino acids with 4-dimethylaminoazobenzene-4'-sulfonyl chloride.
J K Lin et al.
Analytical chemistry, 47(9), 1634-1638 (1975-08-01)
Jansen, E.H.J., et al.
Journal of Chromatography A, 553, 123-123 (1991)
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 62880-25G-F | 04061832642796 |
| 39068-5G | 04061831972887 |
| 39068-250MG | 04061831972856 |
| 39068-1G | 04061831972849 |