Przejdź do
264157
Modulator kaspazy I, 1541
Synonim(y):
Inhibitor kaspazy-6 XI, aktywator prokaspazy-3 II, aktywator prokaspazy-6 I, kwas 8-metoksy-2-okso-2H-chromeno-3-karboksylowy-(3-imidazo[1,2-a]pirydyn-2-ylo-fenylo)-amid, inhibitor kaspazy-3 XV
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Sprawdź dostępność w koszyku
825,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H17N3O4
Masa cząsteczkowa:
411.41
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
825,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Przepuszczalny dla komórek związek fenyloimidazopirydynylo-metoksy-kumaryny, który hamuje aktywność kaspazy-3 i kaspazy-6 (IC50 = odpowiednio 35 i 38 µM) poprzez celowanie zarówno w duże, jak i małe miejsca aktywne podjednostki. Badania kinetyczne z 1541 i jego 8-hydroksy analogiem (nr kat. 529663) wskazują, że przy suboptymalnym stosunku molowym inhibitora do proenzymu (100:1 lub mniej), związek nie zajmuje skutecznie obu miejsc aktywnych i stabilizuje proenzym w konformacji "on-state", która ułatwia późniejszą autoproteolizę lub proces autoaktywacji poprzez niezajęte miejsce aktywne prokaspazy-3 i -6 (EC50 = 2. 4 i 2.8 µM, odpowiednio).4 i 2,8 µM, odpowiednio). Wykazano, że skutecznie indukuje apoptozę (do 50 µM) w różnych liniach komórek nowotworowych (zakres IC50 od 3,8 do 8,7 µM) w sposób zależny od kaspazy-3, ale niezależny od p53, kaspazy-8 i Bak. Wykazuje niewielki wpływ hamujący na aktywną kaspazę-7 (30 nM) nawet w stężeniach tak wysokich jak 50 µM, ani nie aktywuje prokaspazy-1 lub -7 nawet po przedłużonej inkubacji odpowiednio do 4 i 24 godzin.
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
264158400010218753
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
264157-10MG04055977198485