Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Przewidywany termin wysyłki10 lipca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 412,00 zł | |
| 5 mg | Przewidywany termin wysyłki20 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1790,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Quality Level
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 5 mg/mL, water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
N([C@@H](CC(=O)O)C=O)[C@@H](C)C(=O)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)C)Cc1ccc(cc1)O)C(C)C
InChI
1S/C23H32N4O8/c1-12(2)20(23(35)27-21(33)13(3)24-16(11-28)10-19(31)32)26-22(34)18(25-14(4)29)9-15-5-7-17(30)8-6-15/h5-8,11-13,16,18,20,24,30H,9-10H2,1-4H3,(H,25,29)(H,26,34)(H,31,32)(H,27,33,35)/t13-,16-,18-,20-/m0/s1
InChI key
KQCBPHUOVBKBPQ-SJVNDZIOSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
caspase-1, human recombinant
Preparation Note
Other Notes
Hilbi, H., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 32895.
Thornberry, N.A., and Lazebnik, Y. 1998. Science 281, 1312.
Los, M., et al. 1995. Nature375, 81.
Walker, N.P.C., et al. 1994. Cell78, 343.
Wilson, K.P., et al. 1994. Nature370, 270.
Thornberry, N.A., et al. 1992. Nature356, 768.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC), ≥95% (TLC) |
| form powder | form solid | form solid | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze, desiccated | storage condition OK to freeze, desiccated |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 400010-1MG | 04055977212600 |
| 400010-5MG | 04055977212617 |