Przejdź do
218753
Inhibitor kaspazy-5 I
Single spot by TLC, solid, Caspase-5 inhibitor, Calbiochem®
Synonim(y):
Z-WE(OMe)HD(OMe)-FMK
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mg
Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2620,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37H42FN7O10
Masa cząsteczkowa:
763.77
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, desiccated
2620,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Inhibitor kaspazy-5 I, Z-WEHD-FMK is a cell-permeable, potent, irreversible caspase-5 inhibitor, that also inhibits the activity of Caspase 1, 4, and 8.
Quality Level
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
color
white
solubility
DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Silny, przepuszczalny dla komórek i nieodwracalny inhibitor kaspazy-5 (ICErel-III, TY), a także kaspazy-1 i kaspazy-4.
Silny, przepuszczalny dla komórek i nieodwracalny inhibitor kaspazy-5. Silnie hamuje kaspazę-1. Hamuje również kaspazę-4 i kaspazę-8.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
kaspaza-1, kaspaza-4, kaspaza-5, kaspaza-8
Odwracalny: nie
Przepuszczalność komórek: tak
Physical form
Dostarczany jako sól trifluorooctanowa.
Preparation Note
Po rekonstytucji przechowywać w lodówce (4°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 4 miesięcy w temperaturze 4°C.
Analysis Note
pojedynczy punkt metodą TLC
Other Notes
Garcia-Calvo, M., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 32608.
Thornberry, N.A., and Lazebnik, Y. 1998. Science 281, 1312.
Rano, T., et al. 1997. Chem. Biol. 4, 149.
Z-Trp-Glu(OMe)-His-Asp(OMe)-CH₂F*
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
218746218745627610
form
solid
form
powder
form
semisolid
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze, desiccated
storage condition
OK to freeze, desiccated
storage condition
OK to freeze, desiccated
storage condition
OK to freeze, desiccated
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 50 mM
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
218753-1MG04055977219098