Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 349,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Quality Segment
description
RTECS - MQ3325000
Merck USA index - 14, 2904
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
off-white to white
solubility
water: 5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1C(CC(C(C1CO)O)O)O
InChI
1S/C6H12O5/c7-2-4-6(10)3(8)1-5(9)11-4/h3-10H,1-2H2
InChI key
PMMURAAUARKVCB-UHFFFAOYSA-N
General description
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (GC) | assay ≥99% (GC) | assay ≥98% (GC) |
| solubility water: 5 mg/mL | solubility H2O: 0.250 g/5mL | solubility H2O: soluble 330 mg/mL, clear, colorless | solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form crystalline | form crystalline | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| color off-white to white | color white to off-white | color white | color white |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Deoxy-D-glucose
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 25972-1GM | 04055977217445 |