Przejdź do
D6134
2-Deoxy-D-glucose
≥99% (GC), crystalline
Synonim(y):
2-Deoxy-D-arabinohexose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
311,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
716,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2390,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9520,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.16
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-823-0
Beilstein/REAXYS Number:
1723331
MDL number:
311,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99% (GC)
form
crystalline
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
color
white
mp
146-147 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble 330 mg/mL, clear, colorless
application(s)
advanced drug delivery
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)CC=O
InChI
1S/C6H12O5/c7-2-1-4(9)6(11)5(10)3-8/h2,4-6,8-11H,1,3H2/t4-,5-,6+/m1/s1
InChI key
VRYALKFFQXWPIH-PBXRRBTRSA-N
Application
2-Deoxy-D-glucose (2-DG) is used in glucoprivic feeding research to invoke and study the processes of counter-regulatory response (CRR). 2-Deoxy-D-glucose is used in the development of anti-cancer strategies that involve radio- and chemosensitization and oxidative stress.
Biochem/physiol Actions
2-Deoxy-D-Glucose (2-Deoxyglucose) is a glucose analog that inhibits glycolysis via its actions on hexokinase, the rate limiting step of glycolysis. It is phosphorylated by hexokinase to 2-DG-P which can not be further metabolized by phosphoglucose isomerase. This leads to the accumulation of 2-DG-P in the cell and the depletion in cellular ATP. In vitro, 2-Deoxyglucose has been shown to induce autophagy, increase ROS production, and activate AMPK.
Preparation Note
A further purification of the Grade II material by recrystallization.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D8375D3179M9376
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, inhibition assay: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
assay
≥99% (GC)
assay
≥98% (GC)
assay
≥98% (GC)
assay
≥99% (GC)
solubility
H2O: soluble 330 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 0.250 g/5mL
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
crystalline
form
crystalline
form
powder
form
solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Deoxy-D-glucose
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–9 of 9 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. CAN THIS PRODUCT BE PREPARED IN WATER, AND FROZEN IN ALIQUOTS FOR LONG-TERM STORAGE?
    1 answer
    1. There is no information on the solution stability of aqueous solutions of this product. So it would be best to prepare fresh solutions as needed.
      Helpful?
  4. Can this product be prepared in DMSO, and frozen in aliquots for long-term storage?
    1 answer
    1. The chemical can be solubilized in DMSO (up to 190 mg/ml). Per literature reference, 1 M stock solutions of 2-deoxyglucose can be stored at -20 °C. Brandizzi, F., et al., Membrane Protein Transport between the Endoplasmic Reticulum and the Golgi in Tobacco Leaves Is Energy Dependent but Cytoskeleton Independent: Evidence from Selective Photobleaching. The Plant Cell, 14, 1293-1309 (2002). (Direct link to paper: http://www.plantcell.org/content/14/6/1293.full)
      Helpful?
  5. How can I dissolve 2-Deoxy-D-glucose, Product D6134?
    1 answer
    1. The product is soluble in water at 330 mg/mL.  It may also be soluble in DMSO.
      Helpful?
  6. Can solutions of 2-Deoxy-D-glucose, Product D6134, be stored?
    1 answer
    1. Sigma-Aldrich has no information on the solution stability of this product.  If information can't be found in the literature, it is best to prepare fresh solutions.
      Helpful?
  7. What are the differences between products D6134 and D8375 which are both 2-deoxy-D-glucose?
    1 answer
    1. Product D6134 is a further purification by crystallization of D8375.
      Helpful?
  8. What is the shelf life of 2-Deoxy-D-glucose, Product D6134?
    1 answer
    1. There is no recommended retest date given to released lots for this product. The product is guaranteed to be of good quality for one year from the time you receive it; this guarantee applies only to unopened bottles which have been stored at room temperature.
      Helpful?
  9. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.