Przejdź do
243005
L-Cysteine, Free Base
Naturally-occurring non-essential amino acid.
Synonim(y):
L-Cysteine, Free Base, Cys
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
291,00 zł
100 g
Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
987,00 zł
1 kg
Przewidywany termin wysyłki27 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
3350,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H7NO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
121.16
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.54
MDL number:
eCl@ss:
32160406
291,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Merck USA index - 14, 2781
Quality Segment
assay
≥98% (perchloric acid titration)
form
solid
optical activity
[α]20/D +8 to +9°, c = 5 in 1 M HCl
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
impurities
≤100 CFU/g Total microorganisms, ≤24 EU/g Endotoxin
color
white
solubility
water: 10 mg/mL, 1 M HCl: 50 mg/mL
cation traces
Fe: ≤10 ppm, heavy metals (as Pb): ≤0.001%
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
SCC([N+H3])C(=O)[O-]
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)
InChI key
XUJNEKJLAYXESH-UHFFFAOYSA-N
General description
Naturally occurring non-essential amino acid.
Naturally-occurring non-essential amino acid.
Packaging
Packaged under inert gas
Preparation Note
Aqueous stock solutions are stable for up to 24 h at -20°C. Acidic stock solutions, when aliquoted and stored at -20°C, are stable for up to 1 month.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Harmful (C)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C7352954371.02838
L-Cysteine certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
95437
L-Cysteine
form
solid
form
crystalline powder
form
-
form
solid
assay
≥98% (perchloric acid titration)
assay
≥98%
assay
-
assay
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
color
white
color
white
color
-
color
-
optical activity
[α]20/D +8 to +9°, c = 5 in 1 M HCl
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
solubility
water: 10 mg/mL, 1 M HCl: 50 mg/mL
solubility
H2O: 25 mg/mL
solubility
-
solubility
280 g/L
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
243005-1KG04055977199079
243005-25GM07790788054939
243005-100GM04055977199086