Przejdź do
1.02838
L-Cysteina
for biochemistry
Synonim(y):
Kwas α-amino-β-merkapto propionowy, kwas α-alfa-amino-β-merkapto propionowy, Cys, kwas α-alfa-amino-beta-merkapto propionowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
235,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
371,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2900,00 zł
10 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
16 000,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H7NO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
121.16
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
200-158-2
NACRES:
NA.21
MDL number:
235,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solid
autoignition temp.
420 °C
potency
1890 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.5-5.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
220-228 °C
solubility
280 g/L
bulk density
300 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
SCC([N+H3])C(=O)[O-]
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)
InChI key
XUJNEKJLAYXESH-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Badanie mechanizmów molekularnych regulatora transkrypcji DecR typu Lrp/AsnC, białka regulatorowego L-cysteiny reagującego na ucztę/faminę...: Badanie to zagłębia się w rolę DecR, białka regulatorowego reagującego na L-cysteinę, w modulowaniu odpowiedzi bakterii na dostępność składników odżywczych, oferując wgląd w metabolizm drobnoustrojów i potencjalne cele dla strategii antybakteryjnych (Zhou et al., 2024).
Analysis Note
Oznaczenie (miareczkowanie kwasem nadchlorowym, obliczone na wysuszonej substancji): ≥ 99,0
Tożsamość (spektrum IR): przechodzi test
Wygląd: bezbarwne do białych, kryształy w kształcie igieł
Wygląd roztworu (100 g/l, kwas solny 2 mol/l): klarowny i bezbarwny
Spec. (α 20/D, 80 g/l, kwas chlorowodorowy 1 mol/l, kal. na wysuszonej substancji): +8,3 do +9,5
pH (25 g/l; woda wolna od CO₂): 4,5 - 5,5
Chlorek (Cl): ≤ 0,04 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,03 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,001 %
As (Arsen): ≤ 0.0001 %
Ca (wapń): ≤ 0,001 %
Co (kobalt): ≤ 0,0005 %
Fe (żelazo): ≤ 0,0010 %
K (potas): ≤ 0.0005 %
Mg (Magnez): ≤ 0,0005 %
Na (Sód): ≤ 0,01 %
NH₄ (Amon): ≤ 0,02 %
Zn (Cynk): ≤ 0.0005 %
Obce aminokwasy: ≤ 0,5 %
Inne substancje ninhydrynowe: ≤ 0,1 %
Strata przy suszeniu (105 °C; 3 h): ≤ 0,5 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Cysteina
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?