As listed in the 'PROPERTIES' section, this product is soluble in water at 25 mg/mL.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 183,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 469,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1200,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4040,00 zł |
Informacje o tej pozycji
183,00 zł
biological source
non-animal source
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥98%
form
crystalline powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
color
white
mp
240 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 25 mg/mL
SMILES string
N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1
InChI key
XUJNEKJLAYXESH-REOHCLBHSA-N
General description
Application
- as a media supplement in Trypticase-Yeast Extract-Iron-Serum (TYI-S-33) media for the culture of Giardia lamblia, to make enzyme solution in Dulbecco′s modified Eagles medium (DMEM) to establish hippocampus culture
- to test its protective effect on acrylamide induced toxicity in testis
- in the preparation of tris acetic acid extender solution for cryopreservation of semen
- as an additive to make papain digestion solution
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form crystalline powder | form - | form solid | form powder |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| assay ≥98% | assay - | assay 97% | assay ≥98.0% |
| product line BioReagent | product line TraceCERT® | product line - | product line - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| impurities endotoxin, tested | impurities - | impurities - | impurities ≤0.5% ninhidrin positive substances (each), ≤10 ppm heavy metals, ≤300 ppm ammonium |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Cysteine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
I have your product L-cysteine (C7352) powder. What is the solvent that I can use to resuspend the powder?