Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 471,00 zł |
5 mg | Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2080,00 zł |
Informacje o tej pozycji
471,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
Nazwa produktu
Inhibitor kaspazy-3 I, The Caspase-3 Inhibitor I, also referenced under CAS 169332-60-9, controls the biological activity of Caspase-3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
DMSO: 5 mg/mL, water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
N([C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(=O)O)C=O)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)C)CC(=O)O)CCC(=O)O
InChI
1S/C20H30N4O11/c1-9(2)17(20(35)22-11(8-25)6-15(29)30)24-18(33)12(4-5-14(27)28)23-19(34)13(7-16(31)32)21-10(3)26/h8-9,11-13,17H,4-7H2,1-3H3,(H,21,26)(H,22,35)(H,23,34)(H,24,33)(H,27,28)(H,29,30)(H,31,32)/t11-,12-,13-,17-/m0/s1
InChI key
UMBVAPCONCILTL-MRHIQRDNSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Kapaza-3, kapaza-6, kapaza-7, kapaza-8, kapaza-10
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Thornberry, N.A., and Lazebnik, Y. 1998. Science 281, 1312.
Nicholson, D.W. 1996. Nature Biotech. 14, 297.
Schlegel, J., et al. 1996. J. Biol. Chem. 271, 1841.
Nicholson, D.W., et al. 1995. Nature376, 37.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form lyophilized solid, powder | form solid | form solid |
| assay ≥90% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 5 mg/mL, water: soluble | solubility 20% acetonitrile: 1 mg/mL | solubility DMSO: 5 mg/mL | solubility water: 1 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c