Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 753,00 zł |
Informacje o tej pozycji
753,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
color
white
solubility
water: 1 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
ClCC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)C)CC(C)C)CCC(=O)O)Cc1nc[nH]c1)CC(=O)O
InChI
1S/C24H35ClN6O9/c1-12(2)6-17(28-13(3)32)23(39)29-15(4-5-20(34)35)22(38)31-18(7-14-10-26-11-27-14)24(40)30-16(8-21(36)37)19(33)9-25/h10-12,15-18H,4-9H2,1-3H3,(H,26,27)(H,28,32)(H,29,39)(H,30,40)(H,31,38)(H,34,35)(H,36,37)/t15-,16-,17-,18-/m0/s1
InChI key
JSRLQUNMFYXVQD-XSLAGTTESA-N
General description
Biochem/physiol Actions
caspase-9
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form lyophilized solid, powder | form solid | form semisolid |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay - |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| storage condition OK to freeze, desiccated | storage condition OK to freeze, desiccated | storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze, desiccated |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 218728-1MG | 07790788048594 |