Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 400,00 zł | |
| 5 mg | Przewidywany termin wysyłki02 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1680,00 zł |
Informacje o tej pozycji
400,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
lyophilized solid, powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
color
white to off-white
solubility
20% acetonitrile: 1 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
ClCC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)C)CC(=O)O)CCC(=O)O)C(C)C)CC(=O)O
InChI
1S/C21H31ClN4O11/c1-9(2)18(21(37)25-12(6-16(31)32)14(28)8-22)26-19(35)11(4-5-15(29)30)24-20(36)13(7-17(33)34)23-10(3)27/h9,11-13,18H,4-8H2,1-3H3,(H,23,27)(H,24,36)(H,25,37)(H,26,35)(H,29,30)(H,31,32)(H,33,34)/t11-,12-,13-,18-/m0/s1
InChI key
ATNOUPFYBMVFLD-RSLFNQERSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
caspase-3, caspase-6, caspase-7, caspase-8, caspase-10
Preparation Note
Other Notes
Schrantz, N., et al. 1999. Cell Death Differ. 6, 445.
Thornberry, N.A., and Lazebnik, Y. 1998. Science 281, 1312.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form lyophilized solid, powder | form solid | form semisolid | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay - | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility 20% acetonitrile: 1 mg/mL | solubility DMSO: 5 mg/mL, water: soluble | solubility DMSO: 5 mg/mL | solubility water: 1 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL |
| storage condition OK to freeze, desiccated | storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze, desiccated | storage condition OK to freeze, desiccated |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 218750-5MG | 04055977219081 |
| 218750-1MG | 04055977219074 |