Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Przewidywany termin wysyłki27 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 838,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Quality Segment
description
RTECS - XJ5813700
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
tan
solubility
DMSO: ≥25 mg/mL, ethanol: ≥25 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C18H23NO3S/c1-18(9-3-2-4-10-18)12-22-14-7-5-13(6-8-14)11-15-16(20)19-17(21)23-15/h5-8,15H,2-4,9-12H2,1H3,(H,19,20,21)
InChI key
YZFWTZACSRHJQD-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Selektywny agonista PPARγ
Preparation Note
Other Notes
Xin, X., et al. 1999. J. Biol. Chem. 274, 9116.
Lohrke, B., et al. 1998. J. Endocrinol. 159, 429.
Willson, T.M., et al. 1996. J. Med. Chem. 39, 665.
Cantello, B.C., et al. 1994. J. Med. Chem. 37, 3977.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form powder | form powder | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: ≥25 mg/mL, ethanol: ≥25 mg/mL | solubility - | solubility DMSO: 100 mg/mL, clear, colorless | solubility DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 230950-5MG | 04055977218312 |