Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 g | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 285,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Nazwa produktu
Cholesterol, Highly Purified, Suitable for use in liposome preparations.
description
Merck USA index - 14, 2201
Quality Level
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white to off-white
solubility
hot ethanol: 20 mg/mL, chloroform: 50 mg/mL, pyridine: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
O[C@H]1CC[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CCCC(C)C)C)(CC3)C)CC=C2C1)C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI key
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Suitable for use in liposome preparations
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥90% (HPLC) | assay ≥99% | assay - | assay - |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| storage temp. 10-30°C | storage temp. −20°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. - |
| solubility hot ethanol: 20 mg/mL, pyridine: 50 mg/mL, chloroform: 50 mg/mL | solubility H2O: 0.002 mg/mL, Tween: soluble, ethanol: soluble, serum: soluble | solubility water: soluble 0.00003 g/L at 20 °C | solubility water: soluble 0.00003 g/L at 20 °C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 228111-5GM | 04055977218145 |