Przejdź do
H6167
Cholesterol
from sheep wool, Controlled origin, meets USP/NF testing specifications
Synonim(y):
3β-Hydroxy-5-cholestene, 5-Cholesten-3β-ol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3220,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9170,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H46O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
386.65
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-353-2
Beilstein/REAXYS Number:
1915888
MDL number:
3220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
sheep wool
Quality Segment
agency
meets USP/NF testing specifications
form
powder
origin
Australia origin, New Zealand origin
storage condition
room temperature
bp
360 °C (lit.)
mp
147-149 °C (lit.)
solubility
water: soluble 0.00003 g/L at 20 °C
density
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI key
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
General description
Our SAFC® portfolio of high-quality raw materials for use in biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures plus the documentation and expertise to help our customers meet requirements as defined by the M-Clarity Program.
M-Clarity Program
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Biochem/physiol Actions
Major component of all biological membranes; ~25% of total brain lipid is cholesterol.
Legal Information
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C8503PHR1533C8667
Cholesterol from sheep wool, Controlled origin, meets USP/NF testing specifications
SAFC
H6167
Cholesterol
description
from sheep wool, Controlled origin, meets USP/NF testing specifications
description
from sheep wool, ≥92.5% (GC), powder
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
Sigma Grade, ≥99%
agency
meets USP/NF testing specifications
agency
-
agency
traceable to Ph. Eur. C2155000, traceable to USP 1131960
agency
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
density
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
solubility
water: soluble 0.00003 g/L at 20 °C
solubility
water: soluble 0.00003 g/L at 20 °C
solubility
water: soluble 0.00003 g/L at 20 °C
solubility
water: soluble 0.00003 g/L at 20 °C
mp
147-149 °C (lit.)
mp
147-149 °C (lit.)
mp
147-149 °C (lit.)
mp
147-149 °C (lit.)
bp
360 °C (lit.)
bp
360 °C (lit.)
bp
360 °C (lit.)
bp
360 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cholesterol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)