Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 μL | Sprawdź dostępność w koszyku | 2060,00 zł |
Informacje o tej pozycji
biological source
goat
Quality Level
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
human, rat, mouse
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| biological source goat | biological source goat | biological source rabbit | biological source mouse |
| antibody form serum | antibody form diluted serum | antibody form purified antibody | antibody form culture supernatant |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| species reactivity human, rat, mouse | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
General description
Immunogen
Application
Immunoprecipitation (see comments)
Free Floating Sections (see application references)
Packaging
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 178479-500UL | 04055977205183 |