Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.43
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
—
Citations:
8
biological source
goat
Quality Segment
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
availability
not available in Canada
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(Immunoelectrophoresis
Radial Immunodiffusion
Ouchterlony (undiluted))
isotype
IgG
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CFB(629)
General description
Anty-Factor B Goat pAb jest zatwierdzony do stosowania w immunoelektroforezie, radialnej immunodyfuzji, Ouchterlony do wykrywania czynnika B.
Kozie przeciwciało poliklonalne dostarczane jako nierozcieńczona surowica. Rozpoznaje czynnik B.
Rozpoznaje czynnik B.
Immunogen
Człowiek
oczyszczony ludzki czynnik B
Application
Immunoelektroforeza (patrz komentarze)
Immunodyfuzja radialna (patrz komentarze)
Ouchterlony (≥ nierozcieńczony)
Immunodyfuzja radialna (patrz komentarze)
Ouchterlony (≥ nierozcieńczony)
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Other Notes
Zgłaszano również, że przeciwciało to działa w immunoelektroforezie i immunodyfuzji radialnej. Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować właściwe rozcieńczenie robocze.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?