Merck
189406
Inhibitor kinazy Aurora/Cdk
The Aurora Kinase/Cdk Inhibitor, also referenced under CAS 443797-96-4, controls the biological activity of Aurora Kinase/Cdk. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonim(y):
4-(5-amino-1-(2,6-difluorobenzoilo)-1H-[1,2,4]triazol-3-yloamino)-benzenosulfonamid, JNJ-7706621, inhibitor kinazy Aurora I
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H12F2N6O3S · xC2H3N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
394.36
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.54
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 15 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1c(c(ccc1)F)C(=O)N2NC(=NC2=N)Nc3ccc(cc3)[S](=O)(=O)N
InChI
1S/C15H12F2N6O3S/c16-10-2-1-3-11(17)12(10)13(24)23-14(18)21-15(22-23)20-8-4-6-9(7-5-8)27(19,25)26/h1-7H,(H2,19,25,26)(H3,18,20,21,22)
InChI key
KDKUVYLMPJIGKA-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek związek triazolilosulfonamidowy, który działa jako odwracalny, kompetycyjny względem ATP inhibitor kinaz o selektywności wobec kinaz Aurora (IC50 = 11 i 15 nM odpowiednio dla Aurora-A, Aurora-B) i Cdk (IC50 = 9, 4 i 3 nM odpowiednio dla Cdk1/B, Cdk2/A i Cdk2/E). Wykazuje właściwości przeciwnowotworowe zarówno in vitro (IC50 w zakresie 112-514 nM przeciwko różnym ludzkim liniom komórek nowotworowych), jak i w mysim modelu ksenoprzeszczepu in vivo (75-100 mg/kg, i.p.).
Biochem/physiol Actions
Docelowe IC50: 11 i 15 nM odpowiednio dla Aurora-A, Aurora-B; 9, 4 i 3 nM odpowiednio dla Cdk1/B, Cdk2/A i Cdk2/E.
Główny cel
Aurora Kinase/Cdk
Odwracalny: tak
Produkt konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Emanuel, S., et al. 2005. Cancer Res.65, 9038.
Lin R., et al. 2005. J. Med. Chem.48, 4208.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Szkodliwy (C)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
189406-5MG04055977221756