Przejdź do
219465
Celastrol, Celastrus scandens
A cell-permeable dienone-phenolic triterpene compound that exhibits antioxidant and anti-inflammatory properties.
Synonim(y):
Tripterin, kwas 3-hydroksy-24-nor-2-okso-1(10),3,5,7-friedelatetraen-29-oic, inhibitor proteasomu XIX
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Sprawdź dostępność w koszyku
989,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H38O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
450.61
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥95% (TLC)
Form:
crystals
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
989,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥95% (TLC)
form
crystals
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
red
solubility
DMSO: 5 mg/mL, ethanol: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C29H38O4/c1-17-18-7-8-21-27(4,19(18)15-20(30)23(17)31)12-14-29(6)22-16-26(3,24(32)33)10-9-25(22,2)11-13-28(21,29)5/h7-8,15,22,31H,9-14,16H2,1-6H3,(H,32,33)/t22-,25-,26-,27+,28-,29+/m1/s1
InChI key
KQJSQWZMSAGSHN-JJWQIEBTSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek dienonowo-fenolowy związek triterpenowy, który wykazuje właściwości przeciwutleniające i przeciwzapalne. Tłumi indukowane przez LPS uwalnianie cytokin prozapalnych w makrofagach i monocytach (IC50 = 40 nM dla IL-1β i IL-1α, 80 nM dla IL-6, 110 nM dla PGE2 i 210 nM dla IL-8 i TNF-α), a także indukowaną przez LPS aktywację NF-κB (IC50 = 270 nM) i produkcję NO (IC50 = 230 nM) w komórkach RAW264.7. Preferencyjnie hamuje aktywność proteasomu 20S podobną do chymotrypsyny z IC50 2,5 µM. Wykazano również, że hamuje peroksydację lipidów indukowaną przez ADP i Fe2+ w mitochondriach wątroby szczura (IC50 = 7 µM). Znacząco poprawia wydajność pamięci, uczenia się i aktywności psychomotorycznej u szczurów. Może być przydatny w minimalizowaniu stanu zapalnego w chorobie Alzheimera (AD).
Biochem/physiol Actions
Docelowe IC50: 2,5 µM hamujące aktywność proteasomu 20S podobną do chymotrypsyny
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Other Notes
Yang, H., et al. 2006. Cancer Res.66, 4758.
Westerheide, S.D., et al. 2004. J. Biol. Chem.279, 56053.
Jin, H.Z., et al. 2002. J. Nat. Prod.65, 89.
Allison, A.C., et al. 2001. Prog. Neuropsychopharmacol. Biol. Psychiatry25, 1341.
He, W., et al. 1998. Bioorg. Med. Chem. Lett.8, 3659.
Sassa, H., et al. 1990. Biochem. Biophys. Res. Commun.172, 890.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C0869523310529685
assay
≥95% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
crystals
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, ethanol: soluble
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 10 mg/mL, methanol: 10 mg/mL
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, ethanol: soluble, methanol: soluble
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Wybierz różne typy inhibitorów proteaz w zależności od potrzeb, aby zapobiec degradacji białek podczas izolacji i charakteryzacji oraz zabezpieczyć białka podczas przygotowywania próbek.
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Md Akram Hossain et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 9, 738502-738502 (2021-11-20)
The maintenance of genome integrity and fidelity is vital for the proper function and survival of all organisms. Recent studies have revealed that APE2 is required to activate an ATR-Chk1 DNA damage response (DDR) pathway in response to oxidative stress
Aoi Nakazono et al.
The Journal of biological chemistry, 293(38), 14758-14774 (2018-08-11)
Amyloid and amyloid-like protein aggregations are hallmarks of multiple, varied neurodegenerative disorders, including Alzheimer's and Parkinson's diseases. We previously reported that spinocerebellar ataxia type 14 (SCA14), a dominant-inherited neurodegenerative disease that affects cerebellar Purkinje cells, is characterized by the intracellular