Wybierz wielkość
772,00 zł
772,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Przejdź do
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
dark red
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, ethanol: soluble, methanol: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=C(CCCCC)C=C(/C=C2N=C(C3=CC=CN3)C=C\2OC)N1
InChI
1S/C20H25N3O/c1-4-5-6-8-15-11-16(22-14(15)2)12-19-20(24-3)13-18(23-19)17-9-7-10-21-17/h7,9-13,22-23H,4-6,8H2,1-3H3/b18-17+,19-12+
InChI key
WKGQSEFBQTWRPT-FHUUTLRSSA-N
Powiązane kategorie
1 of 4
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form solid | form solid | form waxy solid | form solid (glassy) |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze, protect from light |
General description
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Chang, C.C., et al. 2011. J. Biosci. Bioeng.5, 501
Ho, T.F., et al. 2009. Toxicol. Appl. Pharmacol.235, 253
Soto-Cerrato, V., et al. 2007.Mol. Cancer Ther.6, 362.
Legal Information
Disclaimer
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 529685-200UG | 04055977269314 |