Przejdź do
218832
Inhibitor kaspazy-3/7 II
The Caspase-3/7 Inhibitor II, also referenced under CAS 775289-20-8, controls the biological activity of Caspase-3/7. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Synonim(y):
Ac-DNLD-CHO
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
887,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H31N5O10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
501.49
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
887,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
water: 1 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
N([C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(=O)O)C=O)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)C)CC(=O)O)CC(=O)N
InChI key
XZGUQURUQBIHMG-XUXIUFHCSA-N
General description
Tetrapeptydyloaldehyd, który działa jako silny, odwracalny i wiążący się z miejscem aktywnym inhibitor kaspaz-3 i -7 (IC50 = 3,2 nM i 22,6 nM, odpowiednio) i wykazuje ~100-krotnie większą selektywność w stosunku do kaspaz-8 i -9 (IC50 = 577,6 nM i 364,7 nM, odpowiednio). Zapewnia ochronę przed kamptotecyną (nr kat. 208925) i apoptozą za pośrednictwem anty-Fas w komórkach Jurkat T.
Uwaga: inhibitory oparte na aldehydach są mniej przepuszczalne dla komórek niż inhibitory oparte na FMK, więc do badań hamowania opartych na komórkach mogą być wymagane wyższe stężenia (np. 100 µM).
Biochem/physiol Actions
Docelowe IC50: 3,2 nM i 22,6 nM, odpowiednio przeciwko kaspazom-3 i -7.
Główny cel
kaspaza-3, kaspaza-7
Odwracalny: tak
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Analysis Note
Pojedyncza plamka główna z dodatkową plamką śladową metodą TLC
Other Notes
Ac-Asp-Asn-Leu-Asp-CHO
Yoshimori, A., et al. 2004. BMC Pharmacol.4, 7.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
235420400012218753
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze, desiccated
storage condition
OK to freeze, desiccated
solubility
water: 1 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL, water: soluble
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kamila Říhová et al.
Journal of proteome research, 23(8), 2999-3011 (2024-03-19)
Caspase-9 is traditionally considered the initiator caspase of the intrinsic apoptotic pathway. In the past decade, however, other functions beyond initiation/execution of cell death have been described including cell type-dependent regulation of proliferation, differentiation/maturation, mitochondrial, and endosomal/lysosomal homeostasis. As previous
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
218832-1MG04055977218909