Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 733,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated, protect from light
solubility
DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Biochem/physiol Actions
Caspase-9
Other Notes
Thornberry, N.A., et al. 1997. J. Biol. Chem. 272, 17907.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form lyophilized | form lyophilized | form solid | form lyophilized solid |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| storage condition OK to freeze, protect from light, desiccated | storage condition OK to freeze, desiccated, protect from light | storage condition OK to freeze, desiccated, protect from light | storage condition OK to freeze, desiccated, protect from light |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 218805-5MG | 04055977218817 |