Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 421,00 zł |
Informacje o tej pozycji
421,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
description
Merck USA index - 14, 1896
Quality Level
assay
≥98% (TLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
solubility
water: 1 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N21[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](C2)O)O)O)[C@H](CC1)O
InChI
1S/C8H15NO4/c10-4-1-2-9-3-5(11)7(12)8(13)6(4)9/h4-8,10-13H,1-3H2/t4-,5-,6+,7+,8+/m0/s1
InChI key
JDVVGAQPNNXQDW-TVNFTVLESA-N
General description
Biochem/physiol Actions
β-glucosidases
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Pili, R., et al. 1995. Cancer Res.55, 2920.
Walker, B.D., et al. 1987. Proc. Natl. Acad. Sci. USA84, 8120.
Pan, Y.T., et al. 1983. Biochemistry22, 3975.
Saul, R., et al. 1983. Arch. Biochem. Biophys. 221, 593.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility water: 1 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL, methanol: 40 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL, methanol: 10 mg/mL | solubility water: 20 mg/mL |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 218775-1MG | 04055977218732 |