Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Przewidywany termin wysyłki11 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 880,00 zł |
Informacje o tej pozycji
880,00 zł
Przewidywany termin wysyłki11 maja 2026Szczegóły
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
potency
110 nM IC50
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 10 mg/mL (Use only fresh DMSO.), ethanol: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Brc1c(c(cc(c1Br)\C=C\C(=O)O)Br)Br
InChI
1S/C9H4Br4O2/c10-5-3-4(1-2-6(14)15)7(11)9(13)8(5)12/h1-3H,(H,14,15)/b2-1+
InChI key
SVJQCVOKYJWUBC-OWOJBTEDSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Packaging
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) |
| form solid | form liquid | form solid | form solid |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −70°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 10 mg/mL (Use only fresh DMSO.), ethanol: 5 mg/mL | solubility - | solubility DMSO: 10 mg/mL | solubility DMSO: 50 mg/mL |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 218710-5MG | 04055977202571 |